Galactitol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A18402.14
A18402.22
A18402.36
A18402.14EA
26.7
EUR
A18402.14
A18402.22
A18402.36
Galactitol ≥97%
Galactitol
Purity: 97%
CAS No.: 608-66-2
Molecular Formula: C6H14O6
Formula Weight: 182.17
Melting Point: 187-191°
Boiling Point: 275-280°/1mm
Merck Reference: 14,4332
MDL No.: MFCD00064288
Fórmula:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Ponto de ebulição: 275…280 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: 187…191 °C Densidade: 1,47 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004708 Número CAS: 608-66-2 EINECS: 210-165-2 Merck Index: 14,4332 |