Metanil yellow
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Acid Yellow 36, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
A17527.18
A17527.30
A17527.PG
A17527.18EA
30.1
EUR
A17527.18
A17527.30
A17527.PG
Metanil yellow
Metanil yellow
CAS No.: 587-98-4
Molecular Formula: C18H14N3NaO3S
Formula Weight: 375.38
Odour: Odourless
pH: ~10
Beilstein Reference: 3831568
Merck Reference: 14,5928
MDL No.: MFCD00007486
Fórmula:
C₁₈H₁₄N₃NaO₃S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007486 Número CAS: 587-98-4 EINECS: 209-608-2 Merck Index: 14,5928 |