Cyclooctanone oxime ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A16672.09
A16672.18
A16672.09EA
63
EUR
A16672.09
A16672.18
Cyclooctanone oxime ≥98%
Cyclooctanone oxime
Purity: 98+%
CAS No.: 1074-51-7
Molecular Formula: C8H15NO
Formula Weight: 141.22
Melting Point: 36-37°
Boiling Point: 128-129°/14mm
MDL No.: MFCD00191967
Fórmula:
C₈H₁₅NO Ponto de ebulição: 128…129 °C (14 mmHg) Ponto de Fusão: 36…37 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00191967 Número CAS: 1074-51-7 |