1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16099.09
A16099.18
A16099.09EA
69.4
EUR
A16099.09
A16099.18
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene ≥98%
Purity: 98%
CAS No.: 6651-36-1
Molecular Formula: C9H18OSi
Formula Weight: 170.33
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 165°
Beilstein Reference: 1859394
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001541
Fórmula:
C₉H₁₈OSi Ponto de ebulição: 165 °C Densidade: 0,883 Ponto de Inflamação: 42 °C (107 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001541 Número CAS: 6651-36-1 EINECS: 229-675-1 ADR: 3,III |