Print…
4-Nitrophenethyl bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Nitrophenyl)-1-bromoethane, 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
A15677.06 A15677.14
A15677.06EA 66.7 EUR
A15677.06 A15677.14
4-Nitrophenethyl bromide ≥98%
4-Nitrophenethyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 5339-26-4 Molecular Formula: C8H8BrNO2 Formula Weight: 230.07 Melting Point: 67-71° Boiling Point: 116°/0.2mm MDL No.: MFCD00007386
Fórmula: C₈H₈BrNO₂
Peso Molecular: 230.06 g/mol
Ponto de ebulição: 116 °C (0.2 mmHg)
Ponto de Fusão: 67…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007386
Número CAS: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7