2-Chloroethylammonium chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14455.30
A14455.0B
A14455.18
A14455.30EA
117
EUR
A14455.30
A14455.0B
A14455.18
2-Chloroethylammonium chloride ≥98%
2-Chloroethylammonium chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 870-24-6
Molecular Formula: ClCH2CH2NH2.HCl
Formula Weight: 115.99
Odour: Odourless
pH: 2-3
Melting Point: 143-148°
Beilstein Reference: 3590304
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012887
Fórmula:
C₂H₇Cl₂N Ponto de Fusão: 143…148 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012887 Número CAS: 870-24-6 EINECS: 212-793-2 UN: 3261 ADR: 8,III |