Perfluoro(methylcyclohexane) 94
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
FlutecR PP2
A14233.22
A14233.14
A14233.22EA
206
EUR
A14233.22
A14233.14
Perfluoro(methylcyclohexane) 94
Perfluoro(methylcyclohexane)
Purity: 94%
CAS No.: 355-02-2
Molecular Formula: C7F14
Formula Weight: 350.06
Refractive Index: 1.3 00
Odour: Odourless
Boiling Point: 75-76°
Beilstein Reference: 1915981
MDL No.: MFCD00001468
Fórmula:
C₇F₁₄ Peso Molecular: 350.05 g/mol Ponto de ebulição: 75…76 °C Ponto de Fusão: –70 °C Densidade: 1.800 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001468 Número CAS: 355-02-2 EINECS: 206-573-5 |