Print…
4-(Dimethylamino)benzonitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Dimethylamino) benzonitrile
A13117.06 A13117.14
A13117.06EA 40.4 EUR
A13117.06 A13117.14
4-(Dimethylamino)benzonitrile 98%
4-(Dimethylamino)benzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 1197-19-9 Molecular Formula: C9H10N2 Formula Weight: 146.19 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 317-319° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001815
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Peso Molecular: 146.19 g/mol
Ponto de ebulição: 317…319 °C
Ponto de Fusão: 72…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001815
Número CAS: 1197-19-9
EINECS: 214-819-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III