tert-Butylchlorodiphenylsilane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
tert-Butyldiphenylchlorosilane, tert-Butyl-diphenylchlorosilane
A12721.09
A12721.18
A12721.30
A12721.09EA
50.6
EUR
A12721.09
A12721.18
A12721.30
tert-Butylchlorodiphenylsilane ≥97%
tert-Butylchlorodiphenylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 58479-61-1
Molecular Formula: C16H19ClSi
Formula Weight: 274.87
Flash Point: 112°(233°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.072
Refractive Index: 1.5680
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Boiling Point: 90-92°/0.01mm
Beilstein Reference: 644023
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00000497
Fórmula:
C₁₆H₁₉ClSi Ponto de ebulição: 90…92 °C (0,01 mmHg) Densidade: 1,072 Ponto de Inflamação: 112 °C (233 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000497 Número CAS: 58479-61-1 EINECS: 261-282-0 UN: 2987 ADR: 8,II |