Dichloro(diphenyl)silane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Diphenyldichlorosilane, Dichlorodiphenylsilane
A12051.36
A12051.22
A12051.36EA
172
EUR
A12051.36
A12051.22
Dichloro(diphenyl)silane ≥97%
Dichloro(diphenyl)silane
Purity: 97%
CAS No.: 80-10-4
Molecular Formula: C12H10Cl2Si
Formula Weight: 253.20
Flash Point: 157°(314°F)
Refractive Index: 1.5790
Odour: Pungent
Melting Point: -22°
Boiling Point: 303-304°
Beilstein Reference: 609882
UN No.: 1769
MDL No.: MFCD00000489
Fórmula:
C₁₂H₁₀Cl₂Si Ponto de ebulição: 303…304 °C Ponto de Fusão: –22 °C Densidade: 1,208 Ponto de Inflamação: 157 °C (314 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000489 Número CAS: 80-10-4 EINECS: 201-251-0 UN: 1769 ADR: 8,II |