Print…
Salicylaldoxime ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11080.14 A11080.22 A11080.36
A11080.14EA 43.4 EUR
A11080.14 A11080.22 A11080.36
Salicylaldoxime ≥98%
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de Fusão: 55…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002120
Número CAS: 94-67-7
EINECS: 202-353-8
Merck Index: 14,8327