Tetrabutylammonium fluoride 1 M em THF
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10588.AE
A10588.AC
A10588.AP
A10588.AEEA
132
EUR
A10588.AE
A10588.AC
A10588.AP
Tetrabutylammonium fluoride 1 M em THF
Tetrabutylammonium fluoride
CAS No.: 429-41-4
Molecular Formula: C16H36FN
Formula Weight: 261.47
Flash Point: -17°(1°F)
Beilstein Reference: 3570522
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00011747
Fórmula:
C₁₆H₃₆FN Densidade: 0,903 Ponto de Inflamação: –17 °C (1 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011747 Número CAS: 429-41-4 EINECS: 207-057-2 UN: 2924 ADR: 3,II |