Benzoin ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
A10188.0B
A10188.0I
A10188.30
A10188.0BEA
86.4
EUR
A10188.0B
A10188.0I
A10188.30
Benzoin ≥99%
Benzoin
Purity: 99%
CAS No.: 119-53-9
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Flash Point: 181°(357°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 334-344°
Beilstein Reference: 391839
Merck Reference: 14,1093
MDL No.: MFCD00004496
Fórmula:
C₁₄H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 334…344 °C Ponto de Fusão: 131…136 °C Densidade: 1,310 Ponto de Inflamação: 181 °C (357 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004496 Número CAS: 119-53-9 EINECS: 204-331-3 Merck Index: 14,1093 |