Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane tech. 90%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, Perfluoro(1,3-dimethylcyclohexane)
45477.18
45477.30
45477.18EA
91.4
EUR
45477.18
45477.30
Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane tech. 90%, Grau técnico
Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane
Purity: 90%
CAS No.: 335-27-3
Molecular Formula: C8F16
Formula Weight: 400.06
Physical Form: Liquid
Density: 1.828
Melting Point: -55°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 2064147
MDL No.: MFCD00001469
Fórmula:
C₈F₁₆ Ponto de ebulição: 101…102 °C Ponto de Fusão: –55 °C Densidade: 1,828 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001469 Número CAS: 335-27-3 EINECS: 206-386-9 |