N-Phenyl-p-toluidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44560.09
44560.18
44560.09EA
67
EUR
44560.09
44560.18
N-Phenyl-p-toluidine ≥98%
N-Phenyl-p-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 620-84-8
Molecular Formula: C13H13N
Formula Weight: 183.25
Flash Point: 155°(311°F)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 85-86°
Boiling Point: 334°
MDL No.: MFCD00092921
Fórmula:
C₁₃H₁₃N Ponto de ebulição: 334 °C Ponto de Fusão: 85…86 °C Ponto de Inflamação: 155 °C (311 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00092921 Número CAS: 620-84-8 EINECS: 210-655-6 |