2,6-Dimethylbenzonitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14461.03
A14461.06
A14461.14
A14461.03EA
29.4
EUR
A14461.03
A14461.06
A14461.14
2,6-Dimethylbenzonitrile ≥97%
2,6-Dimethylbenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 6575-13-9
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Odour: Almond-like
Melting Point: 88-92°
Beilstein Reference: 1932523
MDL No.: MFCD00037166
Fórmula:
C₉H₉N Ponto de Fusão: 88…92 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00037166 Número CAS: 6575-13-9 EINECS: 229-503-5 |