Print…
Galena mineral que ocorre naturalmente ∼ 1-2 in
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
42546.KF 42546.KJ
42546.KFEA 36 EUR
42546.KF 42546.KJ
Galena mineral que ocorre naturalmente ∼ 1-2 in
Galena
Chief ore of lead
  • Sp. Gr. 7.4-7.6
Soluble in strong HNO3, in excess of hot HCl
Fórmula: ̍PbS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016280
Número CAS: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05445