Print…
Tetrabutylammonium sulphate 50% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
41723.AE 41723.K4 41723.AP
41723.AEEA 68 EUR
41723.AE 41723.K4 41723.AP
Tetrabutylammonium sulphate 50% (w/w) em solução aquosa
Tetrabutylammonium sulphate
CAS No.: 2472-88-0 Molecular Formula: [[CH3(CH2)3]4N]2SO4 Formula Weight: 580.06 Physical Form: Liquid Odour: Unpleasant MDL No.: MFCD00216632
Phase transfer catalyst, neutral pH
Fórmula: C₃₂H₇₂N₂O₄S
Peso Molecular: 581 g/mol
Ponto de ebulição: 84 °C
Densidade: 1.01
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216632
Número CAS: 2472-88-0
EINECS: 219-593-4