Print…
Ácido sulfúrico 95% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
424520025 424525000 424520026 424520100 424525001
424520025.EA 89.3 EUR
424520025. 424525000. 424520026. 424520100. 424525001.
Ácido sulfúrico 95% ACS
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Ponto de ebulição: ∼335 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 10 °C
Densidade: 1,83 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Encomendar
Appearance Free from suspended or insoluble matter
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 95.0 to 98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.2 ppm
Nitrate (NO3) ≤0.5 ppm
Ammonium (NH4) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Mercury (Hg) ≤5 ppb
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
KMnO4-reducing substance ≤2 ppm (as SO2)