Print…
Acído nítrico 68 - 70% em água ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nitric acid solution
424000025 424000250 424005000 424000026 424005001
ACRO424000025EA 117 EUR
ACRO424000025 ACRO424000250 ACRO424005000 ACRO424000026 ACRO424005001
Acído nítrico 68 - 70% em água ACS
Acído nítrico
Fórmula: HNO₃
Peso Molecular: 63.01 g/mol
Ponto de ebulição: 87
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 1.4 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid free from suspended matter or sediment (photochemical reactions)
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 68.0 to 70.0 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.2 ppm