Print…
2-Chloroethylammonium chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
422861000 422860010 422860250
ACRO422861000EA 44.1 EUR
ACRO422861000 ACRO422860010 ACRO422860250
2-Chloroethylammonium chloride 98%
2-Chloroethylammonium chloride
Fórmula: C₂H₇Cl₂N
Ponto de Fusão: 140…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012887
Número CAS: 870-24-6
EINECS: 212-793-2
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder, crystals or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 150 °C
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %