Print…
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
415450250 415450050
ACRO415450250EA 301 EUR
ACRO415450250 ACRO415450050
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Fórmula: C₆H₂FN₃O₃
Peso Molecular: 183.1 g/mol
Ponto de Fusão: 52 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010196
Número CAS: 29270-56-2
Encomendar
Appearance Brown Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %