Print…
Methyldiphenylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
414210050 414210250
ACRO414210050EA 42.8 EUR
ACRO414210050 ACRO414210250
Methyldiphenylamine 97%
Methyldiphenylamine
Fórmula: C₁₃H₁₃N
Ponto de Fusão: –7,6 °C
Ponto de Inflamação: >93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041900
Número CAS: 552-82-9
EINECS: 209-023-2
Encomendar
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6215 to 1.6235 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %