Print…
Ácido 3-aminobenzenossulfónico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Aminobenzene-3-sulphonic acid, Metanilic acid, 3-Aminobenzenesulphonic acid
413711000 413712500 413710010
ACRO413711000EA 25.4 EUR
ACRO413711000 ACRO413712500 ACRO413710010
Ácido 3-aminobenzenossulfónico 98%
Ácido 3-aminobenzenossulfónico
Fórmula: C₆H₇NO₃S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065345
Número CAS: 121-47-1
EINECS: 204-473-6
Encomendar
Appearance White to grey-beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Additional info product may have a purple-pink cast
Titration with NaOH ≥97.5 %
Stabilizer About 0.05% 3,5-di-tert-Butylcatechol