Print…
Desyl bromide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-2-phenylacetophenone
403170250 403170050
ACRO403170250EA 245 EUR
ACRO403170250 ACRO403170050
Desyl bromide 97%
Desyl bromide
Fórmula: C₁₄H₁₁BrO
Peso Molecular: 275.14 g/mol
Ponto de Fusão: 53…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000136
Número CAS: 1484-50-0
EINECS: 216-057-1
UN: 1759
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥96.0 %