Print…
2-Aminobenzenesulphonic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Sulfoaniline, 2-Aminobenzenesulphonic Acid, o-Anilinesulfonic acid, Aniline-2-sulphonic acid, Aniline-2-sulfonic acid, Orthanilic acid
400640250 400641000 400645000
ACRO400640250EA 21 EUR
ACRO400640250 ACRO400641000 ACRO400645000
2-Aminobenzenesulphonic acid 95%
2-Aminobenzenesulphonic acid
Fórmula: C₆H₇NO₃S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007705
Número CAS: 88-21-1
EINECS: 201-810-9
UN: 2585
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %
GC ≥96.0 %