Print…
Triethylaluminium 0.6 M em heptano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Triethylaluminum
381171000 381178000
381171000.EA 88 EUR
381171000. 381178000.
Triethylaluminium 0.6 M em heptano, AcroSeal®
Triethylaluminium
Fórmula: C₆H₁₅Al
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009015
Número CAS: 97-93-8
EINECS: 202-619-3
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Strength 9.5 to 10.5 wt % (on Al basis)