Print…
Triethylaluminium 1.3 mol/l em heptano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Triethylaluminum
377291000 377298000
377291000.EA 110 EUR
377291000. 377298000.
Triethylaluminium 1.3 mol/l em heptano, AcroSeal®
Triethylaluminium
Fórmula: C₆H₁₅Al
Ponto de Fusão: –93 °C
Número MDL : MFCD00009015
Número CAS: 97-93-8
EINECS: 202-619-3
UN: 3394
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Strength 19.5 to 20.5 wt % (on Al basis)