Print…
Cloreto de zinco 1.0 M em éter dietílico, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
370051000 370058000
370051000.EA 84.9 EUR
370051000. 370058000.
Cloreto de zinco 1.0 M em éter dietílico, AcroSeal®
Cloreto de zinco
Fórmula: ZnCl₂
Peso Molecular: 136.3 g/mol
Ponto de ebulição: 732
Ponto de Fusão: 283
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011295
Número CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2924
ADR: 3 I
Merck Index: 13,10185
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow to light blue-grey Solution (May form two phases which can recombine on cooling. May develop some turbidity or precipitate)
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M
Water ≤0.2 % (Coulometric)