Print…
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
368410010 368410050
ACRO368410010EA 38.3 EUR
ACRO368410010 ACRO368410050
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 98%
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Fórmula: C₁₄H₁₅NO
Ponto de Fusão: 142…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074959
Número CAS: 23364-44-5
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
GC ≥97.5 %