Print…
4-Fluorophenethylamine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
350950050 350950250 350950500
ACRO350950050EA 28.1 EUR
ACRO350950050 ACRO350950250 ACRO350950500
4-Fluorophenethylamine 99%
4-Fluorophenethylamine
Fórmula: C₈H₁₀FN
Ponto de ebulição: 50…52 °C (,1 mmHg)
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134208
Número CAS: 1583-88-6
EINECS: 216-435-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %