Print…
3,4-Dichlorophenethylamine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
350800050 350800250
ACRO350800050EA 130 EUR
ACRO350800050 ACRO350800250
3,4-Dichlorophenethylamine 99%
3,4-Dichlorophenethylamine
Fórmula: C₈H₉Cl₂N
Peso Molecular: 190.07 g/mol
Ponto de ebulição: 280 °C
Densidade: 1.268 g/cm³
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060617
Número CAS: 21581-45-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5675 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %