Print…
3-Bromophenethylamine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
350580010 350580050 350580250
ACRO350580010EA 41.9 EUR
ACRO350580010 ACRO350580050 ACRO350580250
3-Bromophenethylamine 99%
3-Bromophenethylamine
Fórmula: C₈H₁₀BrN
Densidade: 1,406 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01310790
Número CAS: 58971-11-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5735 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %