Print…
2-Bromophenethylamine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
350570050 350570200
ACRO350570050EA 76.4 EUR
ACRO350570050 ACRO350570200
2-Bromophenethylamine 99%
2-Bromophenethylamine
Fórmula: C₈H₁₀BrN
Densidade: 1,396 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01529874
Número CAS: 65185-58-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %