Print…
3-Chlorophenethylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
342160050 342160250
ACRO342160050EA 53.7 EUR
ACRO342160050 ACRO342160250
3-Chlorophenethylamine 98%
3-Chlorophenethylamine
Fórmula: C₈H₁₀ClN
Ponto de ebulição: 111…113 °C (12 mmHg)
Ponto de Inflamação: >109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047957
Número CAS: 13078-79-0
EINECS: 235-982-1
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %