Print…
Ethanolamine hydrochloride 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
217042500 217040010
ACRO217042500EA 62.2 EUR
ACRO217042500 ACRO217040010
Ethanolamine hydrochloride 99+%
Ethanolamine hydrochloride
Fórmula: C₂H₈ClNO
Ponto de Fusão: 84…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012892
Número CAS: 2002-24-6
EINECS: 217-900-6
Encomendar
Appearance White to light beige Crystals and/or agglomerates
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %