Print…
4-Methylmorpholine N-oxide hydrate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
208340250 208341000
ACRO208340250EA 65.6 EUR
ACRO208340250 ACRO208341000
4-Methylmorpholine N-oxide hydrate 97%
4-Methylmorpholine N-oxide hydrate
Fórmula: C₅H₁₁NO₂·1H₂O
Ponto de Fusão: 70…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005947
Número CAS: 70187-32-5
EINECS: 231-391-8
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (on dry substance)