Print…
Salicylaldoxime 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
207400250 207401000 207405000
207400250.EA 45 EUR
207400250. 207401000. 207405000.
Salicylaldoxime 98%
Salicylaldoxime
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de Fusão: 56…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002120
Número CAS: 94-67-7
EINECS: 202-353-8
Encomendar
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥97.5 %