Print…
2-Hydroxyiminopropiophenone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Hydroxyiminopropiophenone, 2-Isonitrosopropiophenone, 1-Phenyl-1,2-propanedione-2-oxime, 1-Phenyl-1,2-propanedione 2-Oxime
205020250 205020100
205020250.EA 58.8 EUR
205020250. 205020100.
2-Hydroxyiminopropiophenone 99%
2-Hydroxyiminopropiophenone
Fórmula: C₉H₉NO₂
Peso Molecular: 163.18 g/mol
Ponto de Fusão: 111…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002115
Número CAS: 119-51-7
EINECS: 204-329-2
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %