Print…
2-Bromo-6-methoxynaphthalene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
190560050 190560250
ACRO190560050EA 31.1 EUR
ACRO190560050 ACRO190560250
2-Bromo-6-methoxynaphthalene 98%
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Fórmula: C₁₁H₉BrO
Ponto de Fusão: 105…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004062
Número CAS: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0
Encomendar
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 111 °C
GC ≥97.5 %