Print…
Trimethylaluminium 1.0 M em heptano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Trimethylaluminum
189271000 189278000
189271000.EA 78.6 EUR
189271000. 189278000.
Trimethylaluminium 1.0 M em heptano, AcroSeal®
Trimethylaluminium
Fórmula: C₃H₉Al
Densidade: 0,688 g/cm³
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008252
Número CAS: 75-24-1
EINECS: 200-853-0
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration Complexometric 9.5 to 10.5 % w/w (on Al basis)
HPLC ≥97.5 %