Print…
4-Morpholinoaniline 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
188650050 188650250
ACRO188650050EA 43.1 EUR
ACRO188650050 ACRO188650250
4-Morpholinoaniline 98+%
4-Morpholinoaniline
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O
Ponto de Fusão: 130…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006169
Número CAS: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %