Print…
Triisobutylaluminium 1.1 M em tolueno, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: TIBAL, Tri-i-butylaluminum
185421000 185428000
185421000.EA 81.5 EUR
185421000. 185428000.
Triisobutylaluminium 1.1 M em tolueno, AcroSeal®
Triisobutylaluminium
Fórmula: C₁₂H₂₇Al
Peso Molecular: 198.33 g/mol
Densidade: 0.84 g/cm³
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008929
Número CAS: 100-99-2
EINECS: 202-906-3
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Assay 24.5 to 25.5 % (on Al basis)
Loss on drying ≤8 %
Solubility (5 % in Ethanol, hot) Clear to hazy
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (1 % in water)