Print…
4-Bromophenethylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
183090010 183090050
ACRO183090010EA 43.8 EUR
ACRO183090010 ACRO183090050
4-Bromophenethylamine 98%
4-Bromophenethylamine
Fórmula: C₈H₁₀BrN
Ponto de ebulição: 63…72 °C (,2 mmHg)
Densidade: 1,29 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008189
Número CAS: 73918-56-6
EINECS: 277-636-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %