Print…
2-Methoxypropene 97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxy-1-propene, Isopropenyl methyl ether, 2-Methoxyprop-1-ene
174350010 174352500 174350025
ACRO174350010EA 207 EUR
ACRO174350010 ACRO174352500 ACRO174350025
2-Methoxypropene 97% estabilizada
2-Methoxypropene
Fórmula: C₄H₈O
Densidade: 0,78 g/cm³
Ponto de Inflamação: –29 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014929
Número CAS: 116-11-0
EINECS: 204-125-3
UN: 1993
ADR: 3,I
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤0.5 % potassium carbonate