Print…
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
172390010 172390050 172390250
ACRO172390010EA 29.3 EUR
ACRO172390010 ACRO172390050 ACRO172390250
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Fórmula: C₆H₂ClN₃O₃
Ponto de Fusão: 96…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005808
Número CAS: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4
Encomendar
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥97.5 %