4-Methylphenethylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-(p-Tolyl)ethylamine
157880010
157880050
ACRO157880010EA
29.4
EUR
ACRO157880010
ACRO157880050
4-Methylphenethylamine 97%
4-Methylphenethylamine
Fórmula:
C₉H₁₃N Ponto de ebulição: 214 °C (760 mmHg) Densidade: 0,93 g/cm³ Ponto de Inflamação: 90 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008195 Número CAS: 3261-62-9 EINECS: 221-865-2 UN: 2922 ADR: 8,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |