Print…
4-Nitrophenethyl bromide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
151620050 151620250
ACRO151620050EA 47.8 EUR
ACRO151620050 ACRO151620250
4-Nitrophenethyl bromide 98%
4-Nitrophenethyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrNO₂
Ponto de Fusão: 67…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007386
Número CAS: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7
Encomendar
Appearance Yellow Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥97.5 %