Print…
Lidocaine 97.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
137250100 137251000
ACRO137250100EA 35.8 EUR
ACRO137250100 ACRO137251000
Lidocaine 97.5%
Lidocaine
Fórmula: C₁₄H₂₂N₂O
Ponto de ebulição: 182 °C (4 mmHg)
Ponto de Fusão: 66…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026733
Número CAS: 137-58-6
EINECS: 205-302-8
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 69 °C
Titration with HClO4 ≥96.5 %
Specific optical rotation -8° to -12° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)