Print…
4-Formylmorpholine 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
133800050 133801000 133805000
ACRO133800050EA 21.2 EUR
ACRO133800050 ACRO133801000 ACRO133805000
4-Formylmorpholine 99+%
4-Formylmorpholine
Fórmula: C₅H₉NO₂
Ponto de Fusão: 23 °C
Densidade: 1,14 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006170
Número CAS: 4394-85-8
EINECS: 224-518-3
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4855 to 1.4875 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %